Documents
184675
Sigma-Aldrich
3-Methylstyrene
99%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonyme(s) :
3-Vinyltoluene
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.18
Numéro Beilstein :
1304618
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
Point d'ébullition
170-171 °C (lit.)
Pf
−82-−81 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-5-8(2)7-9/h3-7H,1H2,2H3
Clé InChI
JZHGRUMIRATHIU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Yasuhito Suzuki et al.
Forensic science international, 278, 228-239 (2017-08-02)
Various autopsy findings are used for the diagnosis of burning death, including inhalation injury, soot in the respiratory tract, vital reaction, blood carboxyhemoglobin (COHb), and blood cyanide. However, not all findings are necessarily complete, and autopsy diagnosis can be difficult