261742
N-Benzyl-2-phenethylamine
99%
Synonyme(s) :
N-Benzyl-2-phenylethylamine
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.566 (lit.)
pb
327-328 °C/750 mmHg (lit.)
Densité
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C(Cc1ccccc1)NCc2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-3-7-14(8-4-1)11-12-16-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16H,11-13H2
Clé InChI
UPABQMWFWCMOFV-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter