259462
Diethoxy(methyl)vinylsilane
97%
Synonyme(s) :
(Diethoxymethylsilyl)ethylene, Methylvinyldiethoxysilane
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
pb
133-134 °C (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCO[Si](C)(OCC)C=C
InChI
1S/C7H16O2Si/c1-5-8-10(4,7-3)9-6-2/h7H,3,5-6H2,1-2,4H3
Clé InChI
MBGQQKKTDDNCSG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup