257842
Perfluorodecyl iodide
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
195-200 °C (lit.)
Pf
65-67 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C10F21I/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)32
Clé InChI
UDWBMXSQHOHKOI-UHFFFAOYSA-N
Application
- 3,5-bis(perfluorodecyl)phenylboronic acid, "green" catalyst for the direct amide condensation reaction
- 3-(perfluorodecyl)prop-1-ene
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable