Principaux documents
254525
Sigma-Aldrich
tert-Butyl propionate
99%
25 G
89,80 €
100 G
199,00 €
89,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
89,80 €
100 G
199,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2COOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Beilstein:
1747857
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
89,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.393 (lit.)
pb
118-118.5 °C (lit.)
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
JAELLLITIZHOGQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Stereochemistry of kinetic Michael addition of the Z and E lithium enolates of tert-butyl propionate has been investigated[1].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Acyclic stereoselection. 31. Stereoselection in the Michael addition reaction. 3. Relationship between ester enolate geometry and adduct stereochemistry in the kinetic Michael reaction of lithium enolates with enones.
Heathcock CH and Oare DA.
The Journal of Organic Chemistry, 50(16), 3022-3024 (1985)