254231
Lead(II) selenide
99.99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Densité
8.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Se]=[PbH2]
InChI
1S/Pb.Se
Clé InChI
GGYFMLJDMAMTAB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.