253944
Propyl isothiocyanate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
Point d'ébullition
153 °C (lit.)
Densité
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isothiocyanate
Chaîne SMILES
CCCN=C=S
InChI
1S/C4H7NS/c1-2-3-5-4-6/h2-3H2,1H3
Clé InChI
KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
5.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-15 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter