Documents
253774
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.6608 (lit.)
Point d'ébullition
260-262 °C (lit.)
Densité
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
Clé InChI
DASSPOJBUMBXLU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup