251046
α,α-dichlorotoluène
95%
Synonyme(s) :
(Dichloromethyl)benzene, Benzal chloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.3 mmHg ( 20 °C)
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.550 (lit.)
Point d'ébullition
82 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
−17-−15 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densité
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
CAHQGWAXKLQREW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup