147893
α,α,α-Trichlorotoluene
98%
Synonyme(s) :
(Trichloromethyl)benzene, Benzotrichloride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.77 (vs air)
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
411 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.557 (lit.)
Point d'ébullition
219-223 °C/760 mmHg (lit.)
90-91 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
−7.5-−7 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble
benzene: soluble
diethyl ether: soluble
organic solvents: soluble
water: insoluble
Densité
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
XEMRAKSQROQPBR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup