251011
5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid monohydrate
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder
Pf
209-210 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES
O.OC(=O)c1cc(Br)c(O)cc1O
InChI
1S/C7H5BrO4.H2O/c8-4-1-3(7(11)12)5(9)2-6(4)10;/h1-2,9-10H,(H,11,12);1H2
Clé InChI
MRIKDYLDHHINRD-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable