246344
9-Acridinecarboxylic acid hydrate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
290 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[H]O[H].OC(=O)c1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2.H2O/c16-14(17)13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;/h1-8H,(H,16,17);1H2
Clé InChI
ZQAZWHSZYVXGMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable