24880
5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Clioquinol, Iodochlorhydroxyquine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
dioxane: soluble 0.5 g/10 mL, clear, faintly yellow to yellow
Chaîne SMILES
Oc1c(I)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Clé InChI
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges