247669
Amberlite™ IRA400 chloride form
chloride form
About This Item
Produits recommandés
Description
cross-linkage 8%
Forme
beads
Paramètres
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
Humidité
40-47%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene/divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
quaternary ammonium functional group
Taille des particules
20-25 mesh
600-750 μm
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.4 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable