Documents
542571
Supelco
Amberlyst® A26 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-50 mesh
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Amberlyst® A26 hydroxide form, hydroxide form
Forme
beads
Concentration
1 N in NaOH (Regenerant concentration)
Paramètres
60 °C OH- form max. temp.
Humidité
66-75%
Technique(s)
LPLC: suitable
D du lit
≥24 in.
Superficie
~30 m2/g
Impuretés
45-65% (moisture)
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Groupe de la matrice active
quaternary ammonium functional group
Taille des particules
16-45 mesh
560-700 μm
Dimension de pores
0.30 mL/g pore volume
400 Å mean pore size
Capacité
0.8 meq/mL by wetted bed volume
Masse volumique apparente
41 lb/cu.ft
Technique de séparation
anion exchange
Application
Fortement acide, résine macroréticulée fonctionnalisée avec de l′ammonium quaternaire utilisé pour catalyser la condensation des aldol en milieu aqueux ou non aqueux pour éliminer les complexes anioniques des métaux de transition, les mercaptans, et les acides des hydrocarbures et autres solvants non polaires.
Résine échangeurse d′anions fortement basique pour l′élimination des complexes de métaux de transition et des mercaptans des hydrocarbures, l′élimination des acides des solvants non-polaires, et la désacidification des solutions phénol-acétone. Sa structure poreuse en fait un bon catalyseur dans les milieux aqueux et non aqueux; aucune limite de pH
Caractéristiques et avantages
Inerte dans les acides forts, permet la concentration des aldalies, des hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, des alcools, des ethers et autres solvants classiques.
Température maximale d′utilisation : 60°C.
Informations légales
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Determination of cadmium by flow injection atomic absorption spectrometry with cold vapor generation by a tetrahydroborate-form anion-exchanger.
Chuachuad, Wipharat, and Julian F. Tyson.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 20, 273-281 (2005)
Hua Zhao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(6), 1908-1916 (2011-02-02)
The enzymatic preparation of biodiesel has been hampered by the lack of suitable solvents with desirable properties such as high lipase compatibility, low cost, low viscosity, high biodegradability, and ease of product separation. Recent interest in using ionic liquids (ILs)
Kuo-Ching Mei et al.
ACS nano, 14(10), 13343-13366 (2020-09-18)
We developed a custom-designed liposome carrier for codelivery of a potent immunogenic cell death (ICD) stimulus plus an inhibitor of the indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO-1) pathway to establish a chemo-immunotherapy approach for solid tumors in syngeneic mice. The carrier was constructed
Contenu apparenté
Our laboratory is interested in the development of new synthetic methodology and its application to the synthesis of potentially useful molecules. Our research work is spread across a wide range of different areas including transition-metal catalysis (gold, palladium), organoboron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable chemistry.