Principaux documents
24700
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Chlorotetronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H3ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.52
Beilstein:
113477
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Pf
206 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC1C(=O)COC1=O
InChI
1S/C4H3ClO3/c5-3-2(6)1-8-4(3)7/h3H,1H2
Clé InChI
DJEJYZZJYYNADA-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione (3-Chlorotetronic acid) is a C4-heterocyclic building block and has been used in synthesis of:
  • pure tetronic acid[1]
  • pyridinium-, isoquinolinium-, quinolinium- and N-methyl imidazolium zwitterions[2]
  • pyridine-, isoquinoline-, quinoline- and N-methylimidazole ylides[2]
  • rubrolide L, a marine ascidian butenolide and a potent inhibitor of human aldose reductase[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of the human aldose reductase inhibitor rubrolide L.
Boukouvalas J and McCann LC.
Tetrahedron Letters, 51(35), 4636-4639 (2010)
T. Meul et al.
Chimia, 41, 73-73 (1987)
Synthesis of highly stable unusual charge-separated pyridinium-, isoquinolinium-, quinolinium-, and N-methylimidazolium-tetronic acid zwitterions.
Shaabani A, et al.
Tetrahedron, 65(31), 6063-6068 (2009)