Principaux documents
S445924
2,4,6-TRIMETHYLBENZONITRILE
AldrichCPR
S445924-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S445924-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.206
Numéro MDL:
158,00 €