Principaux documents
245232
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(aminosulfonyl)benzoate
98%
100 G
94,80 €
500 G
220,00 €
94,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
94,80 €
500 G
220,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2NSO2C6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
94,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
126-128 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccccc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C8H9NO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
Clé InChI
VSOOBQALJVLTBH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Application
Methyl 2-(aminosulfonyl)benzoate was used in the preparation of pyrazol-benzenesulfonamides, 2-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulfonamides[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Preparation of 2-(1-Phenyl-1H-pyrazol-5-yl) benzenesulfonamides from Polylithiated C (alpha), N-Phenylhydrazones and Methyl 2-(Aminosulfonyl) benzoate.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42(6), 1095-1095 (2005)
P Serra-Mora et al.
The Science of the total environment, 721, 137732-137732 (2020-03-17)
The degradation kinetics and residual levels of the sulfonylurea herbicide tribenuron-methyl (TBM) in different environmental waters were studied using in tube-solid phase microextraction (IT-SPME) coupled on-line to nano-liquid chromatography (nanoLC) and UV diode array detection (DAD). This approach combines the
Rajae Chahboune et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(15), 1370-1380 (2015-07-07)
Sulfonylureas are among the most important class of antidiabetic and herbicides. Solar light excitation and Advanced Oxidation Processes may result in the formation of a wide array of products owing to the relative complex structure. These products, that should be