Principaux documents
24377
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
≥95.0% (AT)
Synonyme(s) :
CIB
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10BClF4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95.0% (AT)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Pf
175-177 °C (lit.)
175-178 °C
Solubilité
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.BF4/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;2-1(3,4)5/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for:
Esterification and peptide coupling of sterically hindered amino acids
Preparation of efficient diazo-transfer reagents
Oxidative insertion for palladium and nickel catalyst synthesis
Preparation of catalysts for use in coupling reactions
Autres remarques
Reagent for esterification of C-terminal amino acids to Wang resin without racemization and for coupling α,α-dimethyl amino acids[1][2]; Preparation of the benzotriazol-1-yloxy derivative, a new coupling reagent[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Y. Kiso et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 38, 270-270 (1990)
Tetrahedron Letters, 33, 3177-3177 (1992)
K. Akaji et al.
Proc. 22nd Eur. Pept. Symp.: Peptides 1992, 220-220 (1992)