243205
Trimethylamine
anhydrous, ≥99%
Synonyme(s) :
N,N,N-Trimethylamine, N,N-Dimethylmethanamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Densité de vapeur
2.09 (vs air)
Pression de vapeur
13.3 psi ( 21 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
374 °F
Limite d'explosivité
11.6 %
Impuretés
≤0.05% ammonia
≤0.05% methylamine
≤0.2% dimethylamine
Point d'ébullition
3-4 °C (lit.)
Pf
−117 °C (lit.)
Densité
0.63 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
Clé InChI
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Compatible with the following:
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)