242063
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine
97%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-N,N,α-Trimethylbenzylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −49.2°, c = 1 in methanol
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
Point d'ébullition
81 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11(2)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/t9-/m0/s1
Clé InChI
BVURNMLGDQYNAF-VIFPVBQESA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup