Principaux documents
8.00888
Sigma-Aldrich
Hexacarbonyltungsten
for synthesis
Synonyme(s) :
Hexacarbonyltungsten, Tungsten carbonyl
10 G
192,00 €
25 G
463,00 €
192,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
192,00 €
25 G
463,00 €
About This Item
Formule linéaire :
W(CO)6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161603
Numéro de classement CE :
237-880-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
192,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1.4 hPa ( 67 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
169-171 °C
Densité
2.65 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[W].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
Clé InChI
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex W): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable