240400
Dibutyl ether
≥99%
Synonyme(s) :
Butyl ether
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.23
Beilstein:
1732752
Numéro MDL:
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.48 (vs air)
Pression de vapeur
4.8 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
365 °F
Limite d'explosivité
8.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
pb
142-143 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Densité
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N