24008
2-Chlorobutyric acid
≥97.0% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.439
Point d'ébullition
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.190 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
RVBUZBPJAGZHSQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter