Key Documents
239917
Butylamine
≥99%
Synonyme(s) :
1-Aminobutane, n-Butylamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.14
Numéro Beilstein :
605269
Numéro CE :
Numéro MDL:
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
68 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
594 °F
Limite d'explosivité
9.8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
Pf
−49 °C (lit.)
Densité
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
Clé InChI
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N