238619
3-Methyl-2-butanone
99%
Synonyme(s) :
Isopropyl methyl ketone, Methyl isopropyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
pb
94-95 °C (lit.)
Pf
−92 °C (lit.)
Densité
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
Clé InChI
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
30.2 °F
Point d'éclair (°C)
-1 °C