Principaux documents
236284
Sigma-Aldrich
2-Nitroanisole
≥99%
Synonyme(s) :
1-Methoxy-2-nitrobenzene
100 G
54,90 €
54,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
54,90 €
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Beilstein:
1868032
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
54,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.561 (lit.)
pb
273 °C (lit.)
Pf
9-12 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densité
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
CFBYEGUGFPZCNF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2-Nitroanisole (2-methoxynitrobenzene is an industrial and environmental pollutant causing tumors of the urinary bladder in rats and mice[1]. Tumorigenic potential of 2-nitroanisole has been evaluated by host-mediated in vitro and in vivo assay[2].
Application
2-Nitroanisole has been employed as solvatochromic probe to examine cybotactic region of pure and mixed supercritical fluid solvent systems[3].
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
J G Hengstler et al.
Scandinavian journal of work, environment & health, 21(1), 36-42 (1995-02-01)
The aim of the study was to detect single-strand breaks in deoxyribonucleic acid (DNA) in mononuclear blood cells of fire fighters exposed to o-nitroanisole and other substances released into the environment during an accident in a chemical plant. The level
Markéta Miksanová et al.
Chemical research in toxicology, 17(5), 663-671 (2004-05-18)
2-Nitroanisole (2-NA) is an important industrial pollutant and a potent carcinogen for rodents. Determining the capability of humans to metabolize 2-NA and understanding which human cytochrome P450 (P450) enzymes are involved in its activation and/or detoxification are important to assess
Marie Stiborová et al.
Interdisciplinary toxicology, 2(1), 24-27 (2009-03-01)
An aromatic amine, o-anisidine (2-methoxyaniline) and its oxidative counterpart, 2-nitroanisole (2-methoxynitrobenzene), are the industrial and environmental pollutants causing tumors of the urinary bladder in rats and mice. Both carcinogens are activated to the same proximate carcinogenic metabolite, N-(2-methoxyphenyl)hydroxylamine, which spontaneously
Y Miura et al.
Comparative biochemistry and physiology. B, Comparative biochemistry, 100(2), 249-252 (1991-01-01)
1. The cytochrome P-450 content (0.75 +/- 0.13 nmol/mg microsomal protein) in musk shrew (suncus, Suncus murinus) liver microsomes was lower than that (1.30 +/- 0.26) in rat liver microsomes, but it is approximately the same level as in the
M J Miller et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 13(5), 527-531 (1985-09-01)
The pharmacokinetics and metabolism of o-nitroanisole (ONA) were studied in male Fischer 344 rats. Three dose levels of [14C]ONA (5.0, 50, or 500 mg/kg) were administered orally to rats and daily excreta were analyzed for 14C. Since the highest dose