235571
1,1,1-Trichloroethane
ReagentPlus®, ≥99%, contains 0.05% low alkyl epoxide as stabilizer
Synonyme(s) :
Methylchloroform, ‘Chlorothene’
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.6 (vs air)
Pression de vapeur
100 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
998 °F
Contient
0.05% low alkyl epoxide as stabilizer
Limite d'explosivité
7.5-15 %, 25 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.4366 (lit.)
pb
74-76 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
1.336 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c1-2(3,4)5/h1H3
Clé InChI
UOCLXMDMGBRAIB-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable