Principaux documents
234524
Sigma-Aldrich
O-Phenyl chlorothionoformate
99%
Synonyme(s) :
Phenyl thionochloroformate
5 G
84,60 €
84,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
84,60 €
About This Item
Formule linéaire :
ClC(S)OC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.63
Beilstein:
774830
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
84,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.581 (lit.)
pb
81-83 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
phenoxy
Chaîne SMILES 
ClC(=S)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClOS/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
KOSYAAIZOGNATQ-UHFFFAOYSA-N
Application
O-Phenyl chlorothionoformate has been used in:
  • stereodirected synthesis of optically active, (−)-mintlactone[1]
  • synthesis of peptide α-thioesters having a variety of C-terminal amino acids[2]
  • synthesis of scyllo-inositol derivatives[3]
  • thionocarbonylation of unprotected thymine nucleosides[4]
  • preparation of phenoxythiocarbonyl esters of protected ribonucleosides[5][6]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Total synthesis of (-)-mintlactone.
Carda M and Marco JA.
Tetrahedron Letters, 32(38), 5191-5192 (1991)
Canadian Journal of Chemistry, 71, 186-186 (1993)
Synlett, 221-221 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2552-2552 (1993)
Yedi Sun et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7177-7184 (2008-07-19)
scyllo-Inositol has shown promise as a potential therapeutic for Alzheimer's disease, by directly interacting with the amyloid beta (Abeta) peptide to inhibit Abeta42 fiber formation. To explore the molecular details of the inositol-Abeta42 interaction, a series of scyllo-inositol derivatives have