Principaux documents
233102
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
pb
90 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-12/h1-4,12H,5H2
Clé InChI
TWQNSHZTQSLJEE-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol has been used to investigate the aromatic aldehydes as substrate for yeast alcohol dehydrogenase[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Aromatic aldehydes as substrates for yeast and yeast alcohol dehydrogenase.
A Long et al.
Biotechnology and bioengineering, 33(5), 657-660 (1989-01-25)