Principaux documents
23205
Sigma-Aldrich
4-Methoxycarbonylphenyl chloroformate
≥98.5% (AT)
Synonyme(s) :
Methyl 4-chlorocarbonyloxybenzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7ClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.60
Beilstein:
2111107
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.5% (AT)
Forme
solid
pb
103-106 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
51-54 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C9H7ClO4/c1-13-8(11)6-2-4-7(5-3-6)14-9(10)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
PPVBQEZMYRAXPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges