Principaux documents
230650
Sigma-Aldrich
4-Pentylbenzoic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4C6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.25
Beilstein:
2044798
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid crystal
Chaîne SMILES 
CCCCCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16O2/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(9-7-10)12(13)14/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable