229792
bromure de potassium
99.99% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Indice de réfraction
n20/D 1.5598 (lit.)
pb
1435 °C/1 atm (lit.)
Pf
734 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: slightly soluble(lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable