P0838
bromure de potassium
BioXtra, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Bromide salt of potassium, KBr
72,30 €
About This Item
72,30 €
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
Pf
734 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.15%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable