Principaux documents
229431
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachloroiridate(III) monohydrate
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Iridium(III)-ammonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)3IrCl6 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Solubilité
H2O: slightly soluble(lit.)
Chaîne SMILES 
[NH4+].[NH4+].Cl[Ir--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.2H3N/h6*1H;;2*1H3/q;;;;;;+4;;/p-4
Clé InChI
LWNOUTCTZQNGEN-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Chee Shan Lim et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 16(9), 1898-1905 (2015-04-25)
Renewable energy sources are highly sought after as a result of numerous worldwide problems concerning the environment and the shortage of energy. Currently, the focus in the field is on the development of catalysts that are able to provide water