Principaux documents
229067
Sigma-Aldrich
Dicinnamalacetone
98%
Synonyme(s) :
1,9-Diphenyl-1,3,6,8-nonatetraen-5-one
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5CH=CHCH=CH)2CO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.37
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
144-145 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Chaîne SMILES 
O=C(\C=C\C=C\c1ccccc1)/C=C/C=C/c2ccccc2
InChI
1S/C21H18O/c22-21(17-9-7-15-19-11-3-1-4-12-19)18-10-8-16-20-13-5-2-6-14-20/h1-18H/b15-7+,16-8+,17-9+,18-10+
Clé InChI
RLJALOQFYHCJKG-FVRNMFRHSA-N
Application
Dicinnamalacetone was used as an indicator in measuring the surface acidity of homoionic montmorillonites by titrating certain Hammett indicators adsorbed on the clay with n-butylamine. It was also used as an indicator (yellow to bright red) for detection of excess hydrogen halides in many organic solvents (except alcohols).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Surface acidity of montmorillonites.
Frenkel M.
Clays and Clay Minerals, 22(5-6), 435-441 (1974)