Principaux documents
R224774
2,4-DIMETHYL-1,5-DIPHENYL-PENTA-1,4-DIEN-3-ONE
AldrichCPR
R224774-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R224774-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.355
Numéro MDL:
29,20 €