227714
3,4,5-Trimethoxytoluene
97%
Synonyme(s) :
5-Methylpyrogallol trimethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
Point d'ébullition
117-118 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
24-26 °C (lit.)
Densité
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(C)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H14O3/c1-7-5-8(11-2)10(13-4)9(6-7)12-3/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
KCIZTNZGSBSSRM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup