137995
1,2,3-Trimethoxybenzene
98%
Synonyme(s) :
Pyrogallol trimethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
chunks
Point d'ébullition
241 °C (lit.)
Pf
43-47 °C (lit.)
Densité
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cccc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup