Principaux documents
225533
Sigma-Aldrich
Triallyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
98%
Synonyme(s) :
Triallyl trimesate
About This Item
Formule linéaire :
C6H3(CO2CH2CH=CH2)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Point d'ébullition
175-190 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
31-34 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CCOC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
Application
Polymer cross-linking agent
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable