SLSV025LS
Unité de filtration Millex™-SV (stérile)
pore size 5.0 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Synonyme(s) :
Millex-SV Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
273,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025Détails
About This Item
273,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
PVC housing
PVDF membrane
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Gamme de produits
Millex™
Caractéristiques
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex™
Paramètres
≥600 mL/min water flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Volume
100 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
5.0 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Filtration de solutions aqueuses ou protéiques, pour lesquelles une perte minimale d'échantillon est souhaitée
- Élimination de particules ou d'agrégats de solutions protéiques, telles que des anticorps monoclonaux, des solutions à base de tissus ou de cellules extraites, des hormones et des médicaments
Caractéristiques et avantages
- À usage unique, apyrogène et non toxique
- Filtre membrane Durapore® de 5,0 µm de dimension de pores scellé dans un support en chlorure de polyvinyle (PVC)
- Compatible avec la plupart des solutions aqueuses
- Porte le marquage CE et enregistré auprès de la FDA