Principaux documents
222925
Sigma-Aldrich
D-Saccharic acid monopotassium salt
98%
Synonyme(s) :
D-Glucaric acid monopotassium salt, D-Glucosaccharic acid monopotassium salt
About This Item
Formule linéaire :
HO2C[CH(OH)]4CO2K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Activité optique
[α]21/D +5°, c = 1 in H2O
Pf
188 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].O[C@H]([C@@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O)[C@H](O)C(O)=O
Remplacé(e)(s) par