Documents
219908
Sigma-Aldrich
4-Imidazolemethanol hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.56
Numéro Beilstein :
3562041
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
108-111 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].OCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2O.ClH/c7-2-4-1-5-3-6-4;/h1,3,7H,2H2,(H,5,6);1H
Clé InChI
WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Imidazolemethanol hydrochloride was used in the synthesis of imidazole-containing peptidomimetic inhibitors.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Junko Ohkanda et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(3), 482-492 (2006-02-01)
A series of imidazole-containing peptidomimetic PFTase inhibitors and their co-crystal structures bound to PFTase and FPP are reported. The structures reveal that the peptidomimetics adopt a similar conformation to that of the extended CVIM tetrapeptide, with the imidazole group coordinating