21850
Carbonate on polymer support
extent of labeling: ~3.5 mmol/g NaCO3- loading
Synonyme(s) :
Amberlite™ IRA 900 NaCO3--form
About This Item
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: proton reactive
Ampleur du marquage
~3.5 mmol/g NaCO3- loading
Impuretés
~20% water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable