216720
4′,5′-Dibromofluorescein
Dye content 95 %
Synonyme(s) :
Solvent Red 72
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>95% (TLC)
Forme
powder
Composition
Dye content, 95%
Pf
270-273 °C (lit.)
λmax
450 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥5000 at 445-451 nm
≥50000 at 227-233 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1ccc2c(Oc3c(Br)c(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H10Br2O5/c21-15-13(23)7-5-11-17(15)26-18-12(6-8-14(24)16(18)22)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
Clé InChI
ZDTNHRWWURISAA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges