D6665
2′,7′-Dichlorofluorescein
~90% purity (TLC) (85- 100% purity), powder
Synonyme(s) :
Dichlorofluorescein; Fluorescein 27
About This Item
Produits recommandés
product name
2′,7′-Dichlorofluorescein, suitable for use as an indicator in chloride titration, ~90% (TLC), powder
Niveau de qualité
Pureté
~90% (TLC)
Forme
powder
Pf
280 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol: 25 mg/mL
Densité
0.79 g/cm3
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1cc2Oc3cc(O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5ccccc45)c2cc1Cl
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
Clé InChI
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable