Principaux documents
21625
Sigma-Aldrich
DL-β-Homoleucine
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
(±)-3-Amino-5-methylcaproic acid, (±)-3-Amino-5-methylhexanoic acid
1 G
202,00 €
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
202,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.20
Beilstein:
4739227
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0% (NT)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
222-228 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2/c1-5(2)3-6(8)4-7(9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
MLYMSIKVLAPCAK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves