Key Documents
216038
Sigma-Aldrich
Ammonium chromate
98%
Synonyme(s) :
Chromic acid ammonium salt
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2CrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
needles
Densité
1.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N.N.O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.2H3N.2H2O.2O/h;2*1H3;2*1H2;;/q+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
FEIXNIOTSKFSAZ-UHFFFAOYSA-L
Application
Reagent for the preparation of a solid heterogeneous oxidizing agent for liquid phase oxidation of alcohols.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Nakamura, H.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 68, 997-997 (1995)