Documents
215295
Sigma-Aldrich
cis-2-Methylcyclohexanol
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H10OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
165 °C (lit.)
Pf
6-8 °C (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7+/m1/s1
Clé InChI
NDVWOBYBJYUSMF-RQJHMYQMSA-N
Description générale
Elimination reaction of cis-2-methylcyclohexanol catalyzed by alumina and phosphoric acid has been studied. Dehydration of cis-2-methylcyclohexanol over basic catalysts (alkaline earth oxides) has been reported.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elimination Reactions of 2-Methylcyclohexyl Derivatives.
Botteron DG and Shulman GP.
The Journal of Organic Chemistry, 27(6), 2007-2010 (1962)
Catalytic dehydration of secondary alcohols over thoria: Infrared study and generalization to basic catalysts.
Canesson P and Blanchard M.
J. Catal., 42(2), 205-212 (1976)