214736
Xylenes
reagent grade
Synonyme(s) :
Xylene mixture of isomers
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
18 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
≥75.0% (xylenes isomers)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
867 °F
Limite d'explosivité
7 %
Impuretés
≤25% ethylbenzene
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
137-140 °C (lit.)
Pf
-34 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
Clé InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique